Learn More
Ansell™ Tablier lphaTec™MICROCHEM™4000 Modèle 215 avec manchettes
MICROCHEM™ 4000 est conçu pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques
1350.00€
Spécification
Matériau | Laminé barrière multicouche |
---|---|
Couleur | Vert |
Type de bouchon | Scratch, attaches à la taille |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette | Double tricot intérieur |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15855342
|
Ansell™
GR40T-00215-02 |
S |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15865342
|
Ansell™
GR40T-00215-03 |
Moyenne |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15875342
|
Ansell™
GR40T-00215-04 |
L |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885342
|
Ansell™
GR40T-00215-05 |
XXL |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15895342
|
Ansell™
GR40T-00215-06 |
XXXL |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15805352
|
Ansell™
GR40T-00215-07 |
XXXXL |
1350.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fixation Velcro au col
- Fermeture rapide au niveau de la taille
- Manchette double avec
- manchette interne maillée
- Coutures soudées et couvertes de ruban adhésif
Spécification
Laminé barrière multicouche | |
Scratch, attaches à la taille | |
Double tricot intérieur | |
Néant | |
EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB(3)-B, PB (4)-B | |
Collé, soudé |
Vert | |
Non stérile | |
Oui | |
Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques | |
Alphatec™ 4000, modèle 215 |