Learn More
Ansell™ Tablier lphaTec™MICROCHEM™4000 Modèle 215 avec manchettes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
Moyenne
L
XXL
XXXL
XXXXL
Description
- Fixation Velcro au col
- Fermeture rapide au niveau de la taille
- Manchette double avec
- manchette interne maillée
- Coutures soudées et couvertes de ruban adhésif
Specifications
Specifications
Dimensions | XXXXL |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Couleur | Vert |
Type de bouchon | Scratch, attaches à la taille |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette | Double tricot intérieur |
Sans latex | Oui |
Nbre de poches | Néant |
Résistance | Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques |
Certifications/Conformité | EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB(3)-B, PB (4)-B |
Show More |