Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Gant de protection pour l'industrie
52.20€ - 52.65€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Couleur | Noir |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Épaisseur (impériale) | 31 mil |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980137
|
Ansell
87118065 |
6,5 |
52.65€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15990137
|
Ansell
87118075 |
7,5 |
52.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15900147
|
Ansell
87118085 |
8,5 |
52.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15910147
|
Ansell
87118095 |
9,5 |
52.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15920147
|
Ansell
87118105 |
10,5 |
52.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
- Bonne résistance à l'abrasion
- Gant robuste mais souple, idéal pour un grand nombre d'applications industrielles
- Finition suédée 100 % coton
Spécification
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Non | |
31 mil | |
3121A | |
AKL | |
Unisexe | |
100% Cotton | |
Produits chimiques à base d’eau | |
320 mm |
Noir | |
Latex | |
0,8 mm | |
Type A | |
Oui | |
À bord roulé | |
Doublés | |
12 in |