Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Click to view available options
Dimensions:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Manchette à bord roulé pour un enfilage /un retrait facile
- Longueur de manchette étendue pour une résistance à l’abrasion / aux déchirures
- Motif de préhension en diamant
- Adapté pour de nombreuses applications industrielles.
- Doublure 100 % coton
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Noir |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Dimensions | 10,5 |
Épaisseur (impériale) | 31 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
Norme EN388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKL |