Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont parfaits pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
1430.00€ - 1480.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Épaisseur (métrique) | 0,6 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, électronique |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506234
|
Ansell™
85501110 |
11 | 203 mm |
1430.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516234
|
Ansell™
85501095 |
9.5 | 203 mm |
1430.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15546234
|
Ansell™
85503110 |
11 | 250 mm |
1480.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556234
|
Ansell™
85503095 |
9.5 | 250 mm |
1480.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586234
|
Ansell™
85505110 |
11 | 300 mm |
1480.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596234
|
Ansell™
85505095 |
9.5 | 300 mm |
1480.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Gants lourds en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes à gants isolantes fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure approuvés par la FDA, qui réduisent le nombre de changements de gants requis.- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4111
- Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
- Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
- Confortables et souples, avec une grande sensibilité
- Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
- Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
- Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Noir | |
130°C | |
Pharmaceutique, électronique | |
800 mm |
EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) | |
0,6 mm | |
Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505