Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505
Code produit. 15556234
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont parfaits pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants lourds en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes à gants isolantes fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure approuvés par la FDA, qui réduisent le nombre de changements de gants requis.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4111
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène)
Dimensions 9.5
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (métrique) 0,6 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
Taille du port (métrique) 250 mm
Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
Séries 85-503
Longueur (métrique) 800 mm