Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305
Conçus pour résister aux acides et bases concentrés. Gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™, pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
801.00€ - 960.00€
Spécification
Couleur | Blanc cassé |
---|---|
Matériau | CSM (polyéthylène chlorosulfoné) |
Temperature (Metric) Max | 120°C |
Épaisseur (métrique) | 0,6 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15586214
|
Ansell™
85301110 |
11 | 203 mm |
801.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15596214
|
Ansell™
85301095 |
9.5 | 203 mm |
930.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15526224
|
Ansell™
85303110 |
11 | 250 mm |
940.00€
1 paire |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15536224
|
Ansell™
85303095 |
9.5 | 250 mm |
940.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15566224
|
Ansell™
85305110 |
11 | 300 mm |
960.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15576224
|
Ansell™
85305095 |
9.5 | 300 mm |
960.00€
1 paire |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Gants lourds en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
- Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
- Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
- Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
- Augmentation de l’épaisseur (0,6 mm) pour une durabilité accrue
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
- Applications idéales : produits pharmaceutiques
Spécification
Blanc cassé | |
120°C | |
Pharmaceutique | |
800 mm |
CSM (polyéthylène chlorosulfoné) | |
0,6 mm | |
Acides et bases concentrés |