Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305
Code produit. 15566224
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conçus pour résister aux acides et bases concentrés. Gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™, pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants lourds en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
  • Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
  • Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
  • Augmentation de l’épaisseur (0,6 mm) pour une durabilité accrue
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • Applications idéales : produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc cassé
Matériau CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Dimensions 11
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (métrique) 0,6 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique
Taille du port (métrique) 300 mm
Résistant à Acides et bases concentrés
Séries 85-305
Longueur (métrique) 800 mm