Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Recommandés pour une utilisation en intérieur. Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip™ garantit que le revêtement en polymère ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication, afin d’éviter toute fuite de produits chimiques sur la peau.
73.40€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 58-530W |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12619741
|
Ansell™
58530W070 |
7 |
73.40€
6 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12699731
|
Ansell™
58530W100 |
10 |
73.40€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12609741
|
Ansell™
58530W110 |
11 |
73.40€
6 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12629741
|
Ansell™
58530W080 |
8 |
73.40€
6 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12639741
|
Ansell™
58530W090 |
9 |
73.40€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
58-530W | |
Acrylique | |
6 paires | |
58-530 W |
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
Manchette | |
Nylon blanc | |
Résistance aux produits chimiques |