Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 11 |
Modèle | 58-530W |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Doublure | Nylon blanc |
Quantité | 6 paires |