Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Recommandée pour les applications en extérieur. Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip Technology™ garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication pour éviter toute fuite chimique possible sur la peau.
74.65€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Vert, Gris |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12649741
|
Ansell™
58535W100 |
10 |
74.65€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12659741
|
Ansell™
58535W110 |
11 |
74.65€
6 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12669741
|
Ansell™
58535W070 |
7 |
74.65€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12679741
|
Ansell™
58535W080 |
8 |
74.65€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12689741
|
Ansell™
58535W090 |
9 |
74.65€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
Manchette | |
Nylon blanc | |
Résistance aux produits chimiques |
Nitrile | |
Vert, Gris | |
58-535W | |
Nylon | |
6 paires | |
58-535 W |