Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Code produit. 12659741
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Recommandée pour les applications en extérieur. Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip Technology™ garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication pour éviter toute fuite chimique possible sur la peau.
  • Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
  • Adaptés aux applications intérieures
  • Doublure en nylon
  • Manchette de gants
  • Vert marin, gris anthracite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Coating Material Nitrile
Couleur Vert, Gris
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Modèle 58-535W
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Nylon blanc
Quantité 6 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 58-535 W