Learn More
Ansell™ Gants immergeables pour produits chimiques AlphaTec™ AquaDri™
La construction en deux couches permet de maintenir les mains au sec plus longtemps et de leur offrir davantage de confort et de performances. Le film de nitrile de qualité supérieure offre une protection chimique avancée contre l’exposition accidentelle aux bases, huiles, carburants, solvants, graisses et graisses animales.
102.00€
Spécification
Type de produit | Gants pour immersion |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Aquadri™ 2 |
Quantité | 72 paires |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15393422
|
Ansell™
58335070 |
7 |
102.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15323442
|
Ansell™
58335100 |
10 |
102.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15383432
|
Ansell™
58335080 |
8 |
102.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15303442
|
Ansell™
58335090 |
9 |
102.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Revêtement intérieur en mousse souple pour l’absorption de l’humidité
- Le film de nitrile offre une protection chimique renforcée
- La finition en losange inversé permet une meilleure préhension dans des conditions sèches et humides
- Composé nitrile pour une bonne protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
- Manchette gouttière pliable pour éviter tout ruissellement sur l’avant-bras
Spécification
Gants pour immersion | |
Manchette | |
72 paires | |
58-335 |
0,3 mm | |
Aquadri™ 2 | |
Résistance aux produits chimiques |