Learn More
Ansell™ Gants immergeables pour produits chimiques AlphaTec™ AquaDri™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Revêtement intérieur en mousse souple pour l’absorption de l’humidité
- Le film de nitrile offre une protection chimique renforcée
- La finition en losange inversé permet une meilleure préhension dans des conditions sèches et humides
- Composé nitrile pour une bonne protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
- Manchette gouttière pliable pour éviter tout ruissellement sur l’avant-bras
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Aquadri™ 2 |
Quantité | 72 paires |
Résistant à | Résistance aux produits chimiques |
Séries | 58-335 |