Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Bonne dextérité et souplesse à basses températures.
96.80€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
---|---|
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finition externe | Entièrement texturé |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835190
|
Ansell
23202080 |
8 |
96.80€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16845190
|
Ansell
23202090 |
9 |
96.80€
6 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16855190
|
Ansell
23202100 |
10 |
96.80€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Finition sablée incrustée rugueuse assurant une bonne préhension en milieu humide
- Double support formé par une couche tricotée en coton de jauge 13 et une couche en acrylique
- Gant pour applications moyennes
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
Spécification
Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH | |
ANSI A2 | |
PVC | |
Type B | |
Oui | |
Polaire acrylique et 100 % coton |
Bleu | |
Entièrement texturé | |
4231C | |
KLT | |
Sécurité | |
23-202 |