Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- La finition rugueuse améliore la préhension dans des conditions humides et glissantes
- Gant à usage moyen pour applications à basse température
- Double doublure en polaire acrylique et coton de calibre 13
- Conçus pour protéger les mains à des températures aussi basses que -30°C
- Conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires FDA & EU
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finition externe | Entièrement texturé |
Matériau | PVC |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 4231C |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | KLT |
EN ISO 374-5 | Oui |