Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester présaturées Alphasat™ CleanPak™
Pour les applications de classes ISO 3 et 5
Marque:  Texwipe™ TX8410
89.40 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11505415
  • 94.10€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lingettes en maille de polyester en salle blanche présaturées avec diverses concentrations d’isopropanol IPA de qualité semi-conducteur (la lingette 100 % IPA est conçue pour les chambres à outils semi-conducteurs)
  • Vectra™ traité pour une qualité constante, peu d’ions extractibles et de résidus volatils et une inspection de qualité mains libres
  • Retirez les empreintes digitales et autres contaminants des surfaces médicales avant l’emballage et la stérilisation terminale
  • Une résistance supérieure résiste à l’abrasion sous une utilisation rigoureuse
  • Niveau de saturation IPA optimal
  • Élimine les problèmes d’entretien et de sécurité des flacons gicleur
  • Génération de particules la plus faible lorsqu’elle est introduite dans l’alcool
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Lingettes pré-humidifiées AlphaSat™
22,9 cm x 22,9 cm
22,9 cm
125
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
100% alcool isopropylique de qualité semi-conducteur
9 in
9 in
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes en polyester présaturées Alphasat™ CleanPak™ > Taille : 9 x 9 po ; 100 % IPA avec AlphaWipe