Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester présaturées Alphasat™ CleanPak™
Pour les applications de classes ISO 3 et 5
Marque: Texwipe™ TX1034
93.81 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lingettes en maille de polyester en salle blanche présaturées avec diverses concentrations d’isopropanol IPA de qualité semi-conducteur (la lingette 100 % IPA est conçue pour les chambres à outils semi-conducteurs)
- Vectra™ traité pour une qualité constante, peu d’ions extractibles et de résidus volatils et une inspection de qualité mains libres
- Retirez les empreintes digitales et autres contaminants des surfaces médicales avant l’emballage et la stérilisation terminale
- Une résistance supérieure résiste à l’abrasion sous une utilisation rigoureuse
- Niveau de saturation IPA optimal
- Élimine les problèmes d’entretien et de sécurité des flacons gicleur
- Génération de particules la plus faible lorsqu’elle est introduite dans l’alcool
- Traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
10,2 cm | |
10,16 cm | |
158 | |
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) | |
Alcool isopropylique à 70 % de qualité semi-conducteur |
4 in | |
4 in | |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction