Learn More
Neville and More™ Flacon en verre Alpha
Utilisé pour stocker des réactifs chimiques médicaux.
90.85€ - 133.00€
Spécification
Matériau | Verre (type 3) |
---|---|
Closure Included | Non |
Taille du bouchon | 2,8 cm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15343408
|
Neville and More™
300783 |
3,3 cm | Ambré |
126.00€
110 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15393408
|
Neville and More™
300769 |
3,86 cm | Ambré |
132.00€
127 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15313418
|
Neville and More™
52464a3 |
4.4 cm | Ambré | ||||||
15383408
|
Neville and More™
52464c3 |
4.4 cm | Transparent |
133.00€
130 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15323418
|
Neville and More™
300747 |
6.2 cm | Ambré |
90.85€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacons en verre ronds standard
- Flacons en verre légers
- Col identique, un bouchon pour toute la gamme
- Fabriqués en salle blanche
- Conditionnés dans des boîtes sous film plastique thermorétracté pour une meilleure propreté
- Col en verre inviolable
Spécification
Verre (type 3) | |
Non | |
2,8 cm |