Learn More
Neville and More™ Flacon en verre Alpha
Code produit. 15313418
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,3 cm
3,86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Couleur:
Ambré
Transparent
Utilisé pour stocker des réactifs chimiques médicaux.
  • Flacons en verre ronds standard
  • Flacons en verre légers
  • Col identique, un bouchon pour toute la gamme
  • Fabriqués en salle blanche
  • Conditionnés dans des boîtes sous film plastique thermorétracté pour une meilleure propreté
  • Col en verre inviolable
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 4.4 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 130
Volume (métrique) jusqu’au rebord 97.5 ml
Closure Included Non
Forme Coupe transversale, circulaire
Hauteur (métrique) 10,3 cm
Type de produit Flacon
Taille du bouchon 2,8 cm