Learn More
α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.30€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1765-40-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00000299 |
Clé InChI | XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide |
CID PubChem | 74484 |
Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène |
SMILES | C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10295140
|
Thermo Scientific Acros
146330050 |
5 g | Flacon en verre |
54.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502161
|
Thermo Scientific Acros
146330100 |
10 g | Flacon en verre |
85.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219313
|
Thermo Scientific Acros
146330500 |
50 g | Flacon en verre |
254.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1765-40-8 | |
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N | |
74484 | |
C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br |
MFCD00000299 | |
2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide | |
1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène |
Spécification
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene | |
96.0 | |
19.0°C | |
1.7200g/mL | |
82°C | |
97% | |
C6F5CH2Br | |
MFCD00000299 | |
2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide | |
C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br | |
260.989 | |
260.98 | |
Liquide |
1765-40-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
174.0°C to 175.0°C | |
Authentique | |
C7H2BrF5 | |
1.4700 to 1.4720 | |
1.72 | |
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène | |
74484 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Mention d’avertissement GHS :danger
- a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.