Learn More
α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219313
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1765-40-8
Numéro MDL MFCD00000299
Clé InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
CID PubChem 74484
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7200g/mL
Point d’ébullition 174.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H2BrF5
Formule linéaire C6F5CH2Br
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 260.98
Poids de la formule 260.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.