Learn More
alpha,alpha,alpha’,alpha’-tétrabromo-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.60€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13209-15-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6Br4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 421.752 |
Numéro MDL | MFCD00000131 |
Clé InChI | LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi |
CID PubChem | 83234 |
Nom IUPAC | 1,2-bis(dibromométhyl)benzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14121.18 |
50 g |
53.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14121.30 |
250 g |
177.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’α,α,α′,α′-tétrabromo-o-xylène réagit avec le 5endo,6endo-bis-chlorméthyl-norborn-2-en pour obtenir le trans/cis-2,3-bis(chlorométhyl)-1,4-méthano-1,2,3,4-tétrahydroanthracène. De plus, il participe à la préparation du 1-(3-butényl)-2-(deutériométhyl)benzène en réagissant avec le bromure d’allylmagnésium. En outre, il est utilisé pour préparer l’exo-benzocyclobuténo-1,2,3,4-tétrahydro-1,4-méthanoanthracène en réagissant avec l’exo-1,4,4a,8b-tétrahydro-1,4-méthanobiphénylène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
13209-15-9 | |
421.752 | |
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N | |
83234 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br |
C8H6Br4 | |
MFCD00000131 | |
1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi | |
1,2-bis(dibromométhyl)benzène |
Spécification
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene | |
114°C to 118°C | |
MFCD00000131 | |
2211698 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br | |
421.752 | |
421.75 |
13209-15-9 | |
C8H6Br4 | |
UN1759 | |
1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi | |
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-bis(dibromométhyl)benzène | |
83234 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H317-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-176-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only