Learn More
alpha,alpha,alpha’,alpha’-tétrabromo-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468086
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’α,α,α′,α′-tétrabromo-o-xylène réagit avec le 5endo,6endo-bis-chlorméthyl-norborn-2-en pour obtenir le trans/cis-2,3-bis(chlorométhyl)-1,4-méthano-1,2,3,4-tétrahydroanthracène. De plus, il participe à la préparation du 1-(3-butényl)-2-(deutériométhyl)benzène en réagissant avec le bromure d’allylmagnésium. En outre, il est utilisé pour préparer l’exo-benzocyclobuténo-1,2,3,4-tétrahydro-1,4-méthanoanthracène en réagissant avec l’exo-1,4,4a,8b-tétrahydro-1,4-méthanobiphénylène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13209-15-9
Formule moléculaire C8H6Br4
Poids moléculaire (g/mol) 421.752
Numéro MDL MFCD00000131
Clé InChI LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
CID PubChem 83234
Nom IUPAC 1,2-bis(dibromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Point de fusion 114°C to 118°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2211698
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 421.75
Pourcentage de pureté 97%