Learn More
Allyltriméthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.70€ - 686.00€
Identifiants chimiques
CAS | 762-72-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.263 |
Numéro MDL | MFCD00008635 |
Clé InChI | HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane |
CID PubChem | 69808 |
Nom IUPAC | Triméthyl(prop-2-ényl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)CC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497626
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14662.09 |
10 g |
53.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14662.18 |
50 g |
201.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14662.30 |
250 g |
686.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allyltrimethylsilane is involved as a reactant in Hosomi Sakurai reaction for allylation in the presence of Lewis acid. For example, it reacts with cyclohexanone to get 1-allylcyclohexanol. It acts as a nucleophile and is involved in Carbon-Ferrier rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’allyltriméthylsilane est impliqué comme réactif dans la réaction d’Hosomi Sakurai pour l’allylation en présence d’acide de Lewis. Par exemple, il réagit avec la cyclohexanone pour obtenir le 1-allylcyclohexanol. Il agit comme un nucléophile et est impliqué dans le réarrangement de Carbon-Ferrier.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Identifiants chimiques
762-72-1 | |
114.263 | |
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N | |
69808 | |
C[Si](C)(C)CC=C |
C6H14Si | |
MFCD00008635 | |
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane | |
Triméthyl(prop-2-ényl)silane |
Spécification
85°C to 86°C | |
762-72-1 | |
MFCD00008635 | |
906755 | |
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane | |
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl(prop-2-ényl)silane | |
69808 | |
≥98% | |
0.717 |
Allyltrimethylsilane | |
C6H14Si | |
UN1993 | |
−10°C (14°F) | |
Miscible with organic solvents. Immiscible with water. | |
C[Si](C)(C)CC=C | |
114.263 | |
114.27 | |
1.408 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-104-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only