Learn More
Allyltriméthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407636
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Allyltrimethylsilane is involved as a reactant in Hosomi Sakurai reaction for allylation in the presence of Lewis acid. For example, it reacts with cyclohexanone to get 1-allylcyclohexanol. It acts as a nucleophile and is involved in Carbon-Ferrier rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allyltriméthylsilane est impliqué comme réactif dans la réaction d’Hosomi Sakurai pour l’allylation en présence d’acide de Lewis. Par exemple, il réagit avec la cyclohexanone pour obtenir le 1-allylcyclohexanol. Il agit comme un nucléophile et est impliqué dans le réarrangement de Carbon-Ferrier.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-72-1
Formule moléculaire C6H14Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.263
Numéro MDL MFCD00008635
Clé InChI HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
CID PubChem 69808
Nom IUPAC Triméthyl(prop-2-ényl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Spécification
Point d’ébullition 85°C to 86°C
Nom chimique ou matériau Allyltrimethylsilane
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 906755
Point d’éclair −10°C (14°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 114.27
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.408
Densité 0.717
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.