Learn More
Allyloxytriméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.10€ - 187.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18146-00-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.262 |
Numéro MDL | MFCD00008643 |
Clé InChI | MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9 |
CID PubChem | 87471 |
Nom IUPAC | triméthyl(prop-2-enoxy)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)OCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53443.06 |
5 g |
23.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53443.14 |
25 g |
68.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15490258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53443.22 |
100 g |
187.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allyloxytrimethylsilane is used in the synthesis of metalated dienes via an isomerization-elimination sequence. Allyloxytrimethylsilane [3-(Trimethylsiloxy)propene] was used in the synthesis of trimethylsilyl protected (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilane. Used in preparation of electrical materials, OLED, and in Pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’Allyloxytriméthylsilane est utilisé dans la synthèse de diènes métallisés via une séquence d’isomérisation-élimination. L’Allyloxytriméthylsilane [3-(triméthylsiloxy)propène] a été utilisé dans la synthèse du (3-hydroxypropyl)-triméthoxysilane protégé par triméthylsilyle. Utilisé dans la préparation de matériaux électriques, d’OLED et dans l’industrie pharmaceutique.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
Identifiants chimiques
18146-00-4 | |
130.262 | |
MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N | |
87471 | |
C[Si](C)(C)OCC=C |
C6H14OSi | |
MFCD00008643 | |
allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9 | |
triméthyl(prop-2-enoxy)silane |
Spécification
101°C to 102°C | |
18146-00-4 | |
CH2=CHCH2OSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
1°C (34°F) | |
MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N | |
triméthyl(prop-2-enoxy)silane | |
87471 | |
99% |
Allyloxytrimethylsilane | |
C6H14OSi | |
MFCD00008643 | |
1739517 | |
allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9 | |
C[Si](C)(C)OCC=C | |
130.262 | |
130.26 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only