Learn More
Allyloxytriméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480258
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Allyloxytrimethylsilane is used in the synthesis of metalated dienes via an isomerization-elimination sequence. Allyloxytrimethylsilane [3-(Trimethylsiloxy)propene] was used in the synthesis of trimethylsilyl protected (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilane. Used in preparation of electrical materials, OLED, and in Pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Allyloxytriméthylsilane est utilisé dans la synthèse de diènes métallisés via une séquence d’isomérisation-élimination. L’Allyloxytriméthylsilane [3-(triméthylsiloxy)propène] a été utilisé dans la synthèse du (3-hydroxypropyl)-triméthoxysilane protégé par triméthylsilyle. Utilisé dans la préparation de matériaux électriques, d’OLED et dans l’industrie pharmaceutique.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18146-00-4
Formule moléculaire C6H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 130.262
Numéro MDL MFCD00008643
Clé InChI MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
CID PubChem 87471
Nom IUPAC triméthyl(prop-2-enoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OCC=C
Spécification
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Nom chimique ou matériau Allyloxytrimethylsilane
Quantité 25 g
Formule linéaire CH2=CHCH2OSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1739517
Point d’éclair 1°C (34°F)
Poids de la formule 130.26
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.397
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.773