Learn More
Allylchlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4028-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.678 |
Numéro MDL | MFCD00000506 |
Clé InChI | KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7 |
CID PubChem | 77646 |
Nom IUPAC | chloro-diméthyl-prop-2-énylsilane |
SMILES | C[Si](C)(CC=C)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.06 |
5 g |
60.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.09 |
10 g |
105.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.14 |
25 g |
223.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’allylchlorodiméthylsilane est utilisé dans la synthèse du cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3--tétraméthyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzène, agent de silyation des stéroïdes pour analyse par GC-MS. Également utilisé dans la préparation des triflates de phénylènebis(triflates de silanediyle), synthons utiles pour les polymères organosilicés, O-silylation des phénylsulfones.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques ; réagit avec les alcools, les amines et l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
4028-23-3 | |
134.678 | |
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N | |
77646 | |
C[Si](C)(CC=C)Cl |
C5H11ClSi | |
MFCD00000506 | |
allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7 | |
chloro-diméthyl-prop-2-énylsilane |
Spécification
110°C to 112°C | |
4028-23-3 | |
MFCD00000506 | |
1737978 | |
allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7 | |
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N | |
chloro-diméthyl-prop-2-énylsilane | |
77646 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Allylchlorodimethylsilane | |
C5H11ClSi | |
UN2985 | |
5°C (41°F) | |
Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water. | |
C[Si](C)(CC=C)Cl | |
134.678 | |
134.68 | |
1.429 | |
0.896 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-706-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only