Learn More
Allylchlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374609
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylchlorodiméthylsilane est utilisé dans la synthèse du cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3--tétraméthyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzène, agent de silyation des stéroïdes pour analyse par GC-MS. Également utilisé dans la préparation des triflates de phénylènebis(triflates de silanediyle), synthons utiles pour les polymères organosilicés, O-silylation des phénylsulfones.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques ; réagit avec les alcools, les amines et l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4028-23-3
Formule moléculaire C5H11ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 134.678
Numéro MDL MFCD00000506
Clé InChI KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
CID PubChem 77646
Nom IUPAC chloro-diméthyl-prop-2-énylsilane
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 110°C to 112°C
Nom chimique ou matériau Allylchlorodimethylsilane
Quantité 10 g
Numéro UN UN2985
Beilstein 1737978
Point d’éclair 5°C (41°F)
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Poids de la formule 134.68
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.429
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.896