Learn More
Allylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 57.10 |
Numéro MDL | MFCD00008199 |
Clé InChI | VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine |
CID PubChem | 7853 |
Nom IUPAC | prop-2-en-1-amine |
SMILES | NCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10637202
|
Thermo Scientific Acros
220730500 |
50 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10338310
|
Thermo Scientific Acros
220732500 |
250 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10013473
|
Thermo Scientific Acros
220730010 |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-11-9 | |
57.10 | |
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N | |
7853 | |
NCC=C |
C3H7N | |
MFCD00008199 | |
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine | |
prop-2-en-1-amine |
Spécification
Allylamine | |
107-11-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
53°C | |
Authentique | |
C3H7N | |
1.4205 to 1.4225 | |
04,205 | |
0.763 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether | |
NCC=C | |
57.10 | |
0.44 mPa.s (25°C) | |
98% | |
Poudre cristalline ou granulaire |
98+% | |
98.0 | |
-88°C | |
0.7630g/mL | |
-28°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2C=CHCH2NH2 | |
MFCD00008199 | |
15,278 | |
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine | |
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-en-1-amine | |
7853 | |
57.09 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer à proximité.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-463-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BA5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Allylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.