Learn More
Allylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338310
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-11-9
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.10
Numéro MDL MFCD00008199
Clé InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
CID PubChem 7853
Nom IUPAC prop-2-en-1-amine
SMILES NCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylamine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -88°C
Couleur Blanc
Densité 0.7630g/mL
Point d’ébullition 53°C
Point d’éclair -28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2NH2
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4225
Quantité 250 mL
Beilstein 04,205
Merck Index 15,278
Gravité spécifique 0.763
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosité 0.44 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 57.09
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline ou granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.