Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium alizarine rouge S, solution p / v aq. 1 %
Intervalle de transition : pH 4,6 (jaune) à pH 6,0 (rouge)
29.30€ - 42.20€
Identifiants chimiques
CAS | 130-22-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H7NaO7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.253 |
Numéro MDL | MFCD00013049 |
Clé InChI | HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 3955344 |
ChEBI | CHEBI:87358 |
Nom IUPAC | sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11345547
|
Thermo Scientific Chemicals
042746.AE |
100 mL |
29.30€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11366149
|
Thermo Scientific Chemicals
042746.AP |
500 mL |
42.20€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
130-22-3 | |
342.253 | |
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:87358 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C14H7NaO7S | |
MFCD00013049 | |
3955344 | |
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate |
Spécification
Alizarin Red S sodium salt | |
C14H7NaO7S | |
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate | |
3955344 | |
342.27 | |
Ambré |
130-22-3 | |
MFCD00013049 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
342.253 | |
CHEBI:87358 | |
Odorless | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only