Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium alizarine rouge S, solution p / v aq. 1 %
Code produit. 11366149
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Intervalle de transition : pH 4,6 (jaune) à pH 6,0 (rouge)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-22-3
Formule moléculaire C14H7NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 342.253
Numéro MDL MFCD00013049
Clé InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nom IUPAC sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin Red S sodium salt
Poids de la formule 342.27
Odeur Odorless
Couleur Ambré
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide