Learn More
Alizarin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
67.00€ - 897.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72-48-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.214 |
Numéro MDL | MFCD00001201 |
Clé InChI | RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red |
CID PubChem | 6293 |
ChEBI | CHEBI:16866 |
Nom IUPAC | 1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.22 |
100 g |
67.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.36 |
500 g |
203.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.0E |
2500 g |
897.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Alizarin has a major application in the manufacture of the madder lake pigments which is commonly called as Rose madder and Alizarin crimson. It is involved in the studies of bone growth, osteoporosis, bone marrow and calcium deposits in the vascular system. It is also used as a stain in calcite and aragonite to identify calcium carbonate, and synovial fluid to asses for basic calcium phosphate crystals. It is used in colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’alizarine possède une application majeure dans la fabrication des pigments-laques rouges communément appelés garance et cramoisi d’alizarine. Elle est utilisée dans les études sur la croissance osseuse, l’ostéoporose, la moelle osseuse et les dépôts de calcium dans le système vasculaire. Elle est également utilisée comme colorant dans la calcite et l’aragonite pour identifier le carbonate de calcium, et dans le liquide synovial pour évaluer la présence de cristaux de phosphate de calcium élémentaire. Elle est utilisée dans les mesures colorimétriques pour la quantification de l’extraction d’amines par des exemples de simulateurs de denrées alimentaires à partir de polymères époxy.
Solubilité
Soluble dans l’hexane et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les alcalis et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
72-48-0 | |
240.214 | |
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N | |
6293 | |
1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione |
C14H8O4 | |
MFCD00001201 | |
alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red | |
CHEBI:16866 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O |
Spécification
Alizarin | |
286°C to 290°C | |
C14H8O4 | |
1914037 | |
alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red | |
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione | |
6293 | |
240.21 |
72-48-0 | |
∼430°C (sublimation) | |
MFCD00001201 | |
14,251 | |
Soluble in hexane and chloroform. Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O | |
240.214 | |
CHEBI:16866 | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 200-782-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6580000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only