Learn More
Alizarin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424240
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Alizarin has a major application in the manufacture of the madder lake pigments which is commonly called as Rose madder and Alizarin crimson. It is involved in the studies of bone growth, osteoporosis, bone marrow and calcium deposits in the vascular system. It is also used as a stain in calcite and aragonite to identify calcium carbonate, and synovial fluid to asses for basic calcium phosphate crystals. It is used in colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alizarine possède une application majeure dans la fabrication des pigments-laques rouges communément appelés garance et cramoisi d’alizarine. Elle est utilisée dans les études sur la croissance osseuse, l’ostéoporose, la moelle osseuse et les dépôts de calcium dans le système vasculaire. Elle est également utilisée comme colorant dans la calcite et l’aragonite pour identifier le carbonate de calcium, et dans le liquide synovial pour évaluer la présence de cristaux de phosphate de calcium élémentaire. Elle est utilisée dans les mesures colorimétriques pour la quantification de l’extraction d’amines par des exemples de simulateurs de denrées alimentaires à partir de polymères époxy.
Solubilité
Soluble dans l’hexane et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les alcalis et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-48-0
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.214
Numéro MDL MFCD00001201
Clé InChI RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red
CID PubChem 6293
ChEBI CHEBI:16866
Nom IUPAC 1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin
Point de fusion 286°C to 290°C
Point d’ébullition ∼430°C (sublimation)
Quantité 2500 g
Beilstein 1914037
Merck Index 14,251
Informations sur la solubilité Soluble in hexane and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 94%