Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 6mm, deux alésages de 1,5 mm, Thermo Scientific™
23.51€ - 239.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Insulating Tube
Note relative au nom Two bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.DS
205 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.DV
275 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11318447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.DZ
380 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.EG
560 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11348437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.EL
770 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.ER
1060 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.EW
1460 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11388437
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032556.FB
2060 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Insulating Tube
Two bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante