Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 6mm, deux alésages de 1,5 mm, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032556.ER
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Multibore Insulating Tube | |
Two bores | |
1060 mm |