Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, basse température de gélification, réactif de biologie moléculaire
214.07€ - 711.54€
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15410557
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66319.14
25 g
214.07€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15420557
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66319.22
100 g
711.54€
100g
En stock
Description
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est utile dans la séparation des acides nucléiques par électrophorèse parce que les gels d’agarose ont des tailles de pores plus importantes que les gels d’acrylamide réticulés à faibles concentrations et dans les séparations chromatographiques en les faisant passer par l’agarose ou la réticulation. Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’immunodiffusion double d’Ouchterlony pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Force du gel (1,5 % w/v) : >500 g/cm^2 ; Température de gélification : <24/28°C ; OEA : <0,12
Spécification
Identifiants chimiques
9012-36-6
MFCD00081294
Spécification
Agarose
Poudre
65°C
MFCD00081294
low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
9012-36-6
Blanc
Soluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante