Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, basse température de gélification, réactif de biologie moléculaire
Code produit. 15420557
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est utile dans la séparation des acides nucléiques par électrophorèse parce que les gels d’agarose ont des tailles de pores plus importantes que les gels d’acrylamide réticulés à faibles concentrations et dans les séparations chromatographiques en les faisant passer par l’agarose ou la réticulation. Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’immunodiffusion double d’Ouchterlony pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Force du gel (1,5 % w/v) : >500 g/cm^2 ; Température de gélification : <24/28°C ; OEA : <0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Forme physique Poudre
Point de fusion 65°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.