Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, qualité biologie moléculaire
109.00€ - 1092.00€
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11387019
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
H26855.14
25 g
109.00€
25g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Expédition estimée: 30-09-2024
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
11397019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
H26855.22
100 g
248.00€
100g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
11307029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
H26855.36
500 g
1092.00€
500g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agarose D1-LE, le niveau de biologie moléculaire est utilisé pour les applications de biologie moléculaire. Il agit comme milieu de séparation électrophorétique à l’échelle analytique dans l’électrophorèse sur gel d’agarose. Il convient à l’électrophorèse analytique et préparative des acides nucléiques, au transfert et à l’électrophorèse des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9012-36-6
MFCD00081294
Spezifikation
Agarose D1-LE
MFCD00081294
Biologie moléculaire
9012-36-6
Soluble in water.
Hygroscopic
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only