Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, qualité biologie moléculaire
Code produit. 11307029
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agarose D1-LE, le niveau de biologie moléculaire est utilisé pour les applications de biologie moléculaire. Il agit comme milieu de séparation électrophorétique à l’échelle analytique dans l’électrophorèse sur gel d’agarose. Il convient à l’électrophorèse analytique et préparative des acides nucléiques, au transfert et à l’électrophorèse des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose D1-LE
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Biologie moléculaire
Sensibilité Hygroscopic