Learn More
Gélose (maille 80-100), Fisher BioReagents
100.00€ - 180.00€
Spécification
Forme | Solide |
---|---|
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Flacon poly |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10747024
|
Fisher BioReagents
BP2641-100 |
100 g |
100.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11865465
|
Fisher BioReagents
BP2641-500 |
500 g |
180.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10346693
|
Fisher BioReagents
BP2641-1 |
1 kg |
171.00€
1kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Solide | |
Gélose | |
Flacon poly |