Learn More
Gélose (maille 80-100), Fisher BioReagents
Marque: Fisher BioReagents BP2641-1
136.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Solide | |
Gélose | |
Flacon poly | |
1 kg |