Learn More
OHAUS™ Barre de réglage
La barre de réglage OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec des plateformes réglables, conçues pour être montées sur des agitateurs à usage intensif.
66.65€ - 82.00€
Spécification
Type de produit | Barre de réglage |
---|---|
Couleur | Noir |
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à usage intensif |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15752489
|
OHAUS™
30400073 |
460 mm |
66.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15762489
|
OHAUS™
30400074 |
610 mm |
82.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour une utilisation avec des plateformes, ce qui augmente la quantité d’espace utilisable pour les échantillons
- Accessoire pour agitateur à usage intensif
Spécification
Barre de réglage | |
Noir | |
Agitateurs à usage intensif |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Barre de réglage