Learn More
OHAUS™ Barre de réglage
La barre de réglage OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec des plateformes réglables, conçues pour être montées sur des agitateurs à usage intensif.
Marque: OHAUS™ 30400073
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des plateformes, ce qui augmente la quantité d’espace utilisable pour les échantillons
- Accessoire pour agitateur à usage intensif
Spécification
Barre de réglage | |
Noir | |
Agitateurs à usage intensif |
460 mm | |
Barre de réglage, 46 cm |