Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage adhésifs
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque grâce à ces films de scellage adhésifs, d’un format automatisé pour une étanchéité efficace.
1840.00€ - 6465.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11982351
|
Thermo Scientific™
AB-2170 |
ABsolute QPCR Seal Roll | |||||||
11972351
|
Thermo Scientific™
AB-2450 |
Rouleau de film adhésif pour cristallographie : transparent, pelable, aucun résidu ; Pour la cristallographie et le génotypage |
6465.00€
250m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11992351
|
Thermo Scientific™
AB-2558 |
Film adhésif pour PCR : adhésif résistant, pelable, aucun résidu ; Pour le stockage des échantillons et les cycles thermiques avec couvercle |
1840.00€
100m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque avec les films de scellage adhésifs Thermo Scientific™. Un format automatisé permet une étanchéité efficace. Les rouleaux sont destinés à être utilisés avec les films de scellage adhésifs Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
Rouleau de films de scellage adhésif pour PRC- Films de scellage adhésif transparent prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage en thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film en aluminium peut être percé par les cônes des pipettes
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
- Ce film de scellage pour PCR est recommandé en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
- Plage de températures : -80° à 120°C
Rouleau de feuilles adhésives pour PCR
- Film de scellage adhésif résistant, prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film aluminium peut être percé par les cônes des pipettes
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
- Ce film de scellage pour PCR est recommandé en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à “clip”
- Plage de températures : -80° à +150°C
Film adhésif pour PCR
- Film clair visuellement pour microplaque pour le stockage des échantillons ; utilisation avec un thermocyleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
- Film adhésif résistant et pelable ne laissant aucun résidu collant sur la plaque
- Plage de températures : -20°C à +120°C
Rouleau de films ABsolute Q-PCR
- Film de scellage de plaque adhésif clair visuellement, destiné aux applications sous fluorescence, notamment la PCR quantitative (Q-PCR).
- Fournit une adhérence efficace sous pression, sans effet collant, pour prévenir l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur
- Film adhésif facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
- Recommandé pour une utilisation conjointe avec un thermocycleur comportant un couvercle à vis ou à clip
- Plage de températures : -80° à +110°C
Rouleur de film adhésif pour cristallographie
- Film de scellage adhésif clair visuellement, sensible à la pression et non collant, pour les applications de cristallographie et génotypage
- Échantillons non exposés à l’adhésif
- Film facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
- Plage de températures : -70° à +110 C°
Spécification
oui | |
Yes |