Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage adhésifs
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque grâce à ces films de scellage adhésifs, d’un format automatisé pour une étanchéité efficace.
Marque: Thermo Scientific™ AB-2558
1343.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque avec les films de scellage adhésifs Thermo Scientific™. Un format automatisé permet une étanchéité efficace. Les rouleaux sont destinés à être utilisés avec les films de scellage adhésifs Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
Rouleau de film adhésif pour PCR- Films de scellage adhésif transparent prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage en thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film en aluminium peut être percé par les cônes des pipettes.
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
- Ces films de scellage pour PCR sont recommandés en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip.
- Plage de températures : De -80° à 120°C
Rouleau de feuilles adhésives pour PCR
- Film de scellage adhésif résistant, prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film aluminium peut être percé par les cônes des pipettes.
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
- Ces films de scellage pour PCR sont recommandés en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à “clip”.
- Plage de températures : De -80° à +150°C
Film adhésif pour PCR
- Film clair visuellement pour microplaque pour le stockage des échantillons ; utilisation avec un thermocyleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
- Film adhésif résistant et pelable ne laissant aucun résidu collant sur la plaque
- Plage de températures : -20°C à +120°C
Rouleau de films ABsolute QPCR
- Film adhésif transparent pour microplaque conçu pour les applications de fluorescence, y compris la QPCR
- Fournit une adhérence efficace sous pression, sans effet collant, pour prévenir l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur
- Film adhésif facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
- Recommandés pour utilisation en conjonction avec un cycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
- Plage de températures : De -80° à +110°C
Rouleur de film adhésif pour cristallographie
- Film de scellage adhésif transparente, sensible à la pression et non collant, pour les applications de cristallographie et génotypage
- Échantillons non exposés à l’adhésif
- Film facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
- Plage de températures : De -70° à +110°C
Spécification
Transparent | |
Polyéthylène | |
Scellant adhésif Seal-it 100. | |
Oui | |
-20° à +120°C |
Film adhésif pour PCR : adhésif résistant, pelable, aucun résidu ; Pour le stockage des échantillons et les cycles thermiques avec couvercle | |
Pour le stockage des échantillons, thermocyclage avec couvercle | |
Film adhésif pour PCR | |
Oui | |
Plaque à 96/384 puits |