Learn More
Sampling Systems™ Embouts supplémentaires pour échantillonneurs en acier inoxydable
Embouts interchangeables pour adapter vos échantillonneurs en acier inoxydable à vos besoins précis.
52.05€ - 326.00€
Spécification
Type de produit | Pointes d’échantillonneur interchangeables |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs |
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15819741
|
Sampling Systems™
TIP-25P |
Pointues | 25 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15829741
|
Sampling Systems™
TIP-25R |
Arrondi | 25 mm |
52.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849741
|
Sampling Systems™
TIP-40P |
Pointues | 40 mm |
326.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859741
|
Sampling Systems™
TIP-40R |
Arrondi | 40 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Embouts pointus pour la manipulation des poudres denses et dures
- Embouts arrondis utilisés lorsque vous avez besoin de minimiser les risques d’endommagement de votre équipement
- Disponibles pour convenir aux diamètres de 25 et de 40 mm
- En acier inox 316 l
Spécification
Pointes d’échantillonneur interchangeables | |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonneurs |