Learn More
Sampling Systems™ Embouts supplémentaires pour échantillonneurs en acier inoxydable
Embouts interchangeables pour adapter vos échantillonneurs en acier inoxydable à vos besoins précis.
Marque:  Sampling Systems™ TIP-25P
Code produit. 15819741
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Embouts pointus pour la manipulation des poudres denses et dures
  • Embouts arrondis utilisés lorsque vous avez besoin de minimiser les risques d’endommagement de votre équipement
  • Disponibles pour convenir aux diamètres de 25 et de 40 mm
  • En acier inox 316 l
Spécification
Spécification
Pointes d’échantillonneur interchangeables
25 mm
Échantillonneurs
Acier inoxydable (316L)
Pointues